Drukuj
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0152-1G PC0152-25G PC0152-5G
APOSPC0152-1GEA 131 PLN
APOSPC0152-1G APOSPC0152-25G APOSPC0152-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 95%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formuła: C₈H₂Cl₂F₄O
MW: 261 g/mol
Temp. Wrzenia: 230 °C
Temp. topnienia: 85
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631511
Numer CAS: 261763-03-5
Jednostka: 3265
ADR: 8 II