Drukuj
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-4-bromobenzotrifluoride
PC01503-100G PC01503-25G PC01503-5G
APOSPC01503-100GEA 2790 PLN
APOSPC01503-100G APOSPC01503-25G APOSPC01503-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₅BrF₃N
MW: 240.0200 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082853
Numer CAS: 703-91-3