Drukuj
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0150-100G PC0150-25G PC0150-5G
APOSPC0150-100GEA 3600 PLN
APOSPC0150-100G APOSPC0150-25G APOSPC0150-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₃ClF₄O₂
Temp. topnienia: 89…91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631509
Numer CAS: 129931-45-9