Drukuj
3-Fluoro-2-methoxypyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC01473-10G PC01473-25G PC01473-5G
APOSPC01473-10GEA 720 PLN
APOSPC01473-10G APOSPC01473-25G APOSPC01473-5G
3-Fluoro-2-methoxypyridine 95%
3-Fluoro-2-methoxypyridine
Formuła: C₆H₆FNO
MW: 127.12 g/mol
Temp. Zapłonu: <60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094945
Numer CAS: 884494-69-3