Drukuj
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0146-25G PC0146-5G PC0146-1G
APOSPC0146-25GEA 2420 PLN
APOSPC0146-25G APOSPC0146-5G APOSPC0146-1G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formuła: C₈H₃ClF₄O
Temp. Wrzenia: 214 °C
Gęstość: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631343
Numer CAS: 186517-29-3