Drukuj
Kwas 3-chloro-2,4-difluorobenzoesowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0145-25G PC0145-5G PC0145-100G
APOSPC0145-25GEA 327 PLN
APOSPC0145-25G APOSPC0145-5G APOSPC0145-100G
Kwas 3-chloro-2,4-difluorobenzoesowy 97%
Kwas 3-chloro-2,4-difluorobenzoesowy
Formuła: C₇H₃ClF₂O₂
Temp. topnienia: 169…177 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631387
Numer CAS: 154257-75-7