Drukuj
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0144-1G PC0144-25G PC0144-5G
APOSPC0144-1GEA 110 PLN
APOSPC0144-1G APOSPC0144-25G APOSPC0144-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formuła: C₈H₃ClF₄O
MW: 226.56 g/mol
Temp. Wrzenia: 196 °C
Gęstość: 1.54 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631510
Numer CAS: 261763-02-4