Drukuj
3-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0137-100G PC0137-25G PC0137-5G
APOSPC0137-100GEA 1680 PLN
APOSPC0137-100G APOSPC0137-25G APOSPC0137-5G
3-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile
3-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile
Formuła: C₈H₅ClFN
MW: 169.5834 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631553
Numer CAS: 658-98-0
Jednostka: 3276
ADR: 6.1 III