Drukuj
(5-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(5-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
PC0135-10G PC0135-5G PC0135-1G
APOSPC0135-10GEA 226 PLN
APOSPC0135-10G APOSPC0135-5G APOSPC0135-1G
(5-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid 98%
(5-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
Formuła: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Temp. topnienia: 116…118 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631439
Numer CAS: 261762-97-4