Drukuj
(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Chloro-4-fluorophenylacetic acid
PC0134-5G PC0134-1G
APOSPC0134-5GEA 327 PLN
APOSPC0134-5G APOSPC0134-1G
(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid 98%
(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid
Formuła: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Temp. topnienia: 55…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631555
Numer CAS: 705-79-3