Drukuj
(3-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(3-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
PC0133-1G PC0133-5G PC0133-10G
APOSPC0133-1GEA 110 PLN
APOSPC0133-1G APOSPC0133-5G APOSPC0133-10G
(3-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
(3-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
Formuła: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
MW: 188.59 g/mol
Temp. topnienia: 128…129 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631554
Numer CAS: 261762-96-3