Drukuj
N-metylo-N-trimetylosililo-trifluoroacetamid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: MSTFA, N-Methyl-N-(trimethylsilyl)-2,2,2-trifluoroacetamide, 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamide
PC0132-250G PC0132-25G PC0132-50G
APOSPC0132-250GEA 870 PLN
APOSPC0132-250G APOSPC0132-25G APOSPC0132-50G
N-metylo-N-trimetylosililo-trifluoroacetamid 98%
N-metylo-N-trimetylosililo-trifluoroacetamid
A powerful silylation reagent with volatile byproducts:J. Chromat., 115, 591 (1975); 134, 387 (1977).
Formuła: C₆H₁₂F₃NOSi
MW: 199.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 130…132 °C
Gęstość: 1.074 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 25 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000411
Numer CAS: 24589-78-4
Numer WE (dawny EINECS): 246-331-6
Jednostka: 1993
ADR: 3 III