Drukuj
2-Chloro-6-fluoro-fenol 99+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0129-100G PC0129-25G PC0129-5G
APOSPC0129-100GEA 356 PLN
APOSPC0129-100G APOSPC0129-25G APOSPC0129-5G
2-Chloro-6-fluoro-fenol 99+%
2-Chloro-6-fluoro-fenol
Formuła: C₆H₄ClFO
MW: 146.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 199
Temp. topnienia: 62…65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631574
Numer CAS: 2040-90-6
Numer WE (dawny EINECS): 433-890-8
Jednostka: 3261
ADR: 8 II