Drukuj
(6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0122-1G PC0122-5G PC0122-25G
APOSPC0122-1GEA 356 PLN
APOSPC0122-1G APOSPC0122-5G APOSPC0122-25G
(6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid 98%
(6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
Formuła: C₉H₈ClFO₂
Temp. topnienia: 130…132 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631375
Numer CAS: 261762-93-0