Drukuj
1-Chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,2-Dibromo-5-chloro-3-fluorobenzene, 5-Chloro-2,3-dibromo-1-fluorobenzene, 5-Chloro-1,2-dibromo-3-fluorobenzene
PC0121-25G PC0121-100G
APOSPC0121-25GEA 377 PLN
APOSPC0121-25G APOSPC0121-100G
1-Chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzene 98%
1-Chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzene
Formuła: C₆H₂Br₂ClF
MW: 288.34 g/mol
Temp. Wrzenia: 242
Temp. topnienia: 37…39 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143441
Numer CAS: 208186-78-1