Drukuj
6-Chloro-2-fluoro-m-cresol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0119-25G PC0119-5G PC0119-100G
APOSPC0119-25GEA 2480 PLN
APOSPC0119-25G APOSPC0119-5G APOSPC0119-100G
6-Chloro-2-fluoro-m-cresol 98%
6-Chloro-2-fluoro-m-cresol
Formuła: C₇H₆ClFO
Temp. topnienia: 46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631376
Numer CAS: 261762-91-8
Jednostka: 3261
ADR: 8,III