Drukuj
2-Chloro-6-fluoro-m-cresol
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0118-1G PC0118-5G
APOSPC0118-1GEA 110 PLN
APOSPC0118-1G APOSPC0118-5G
2-Chloro-6-fluoro-m-cresol
2-Chloro-6-fluoro-m-cresol
Formuła: C₇H₆ClFO
Temp. Wrzenia: 211 °C
Temp. topnienia: 47…50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631366
Numer CAS: 261762-90-7
Jednostka: 3261
ADR: 8,III