Drukuj
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0116-10G PC0116-1G PC0116-5G
APOSPC0116-10GEA 1420 PLN
APOSPC0116-10G APOSPC0116-1G APOSPC0116-5G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl bromide 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl bromide
Formuła: C₈H₇BrClF
Temp. Wrzenia: 130 °C/3mmHg
Temp. topnienia: 52…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631373
Numer CAS: 261762-88-3
Jednostka: 1759
ADR: 8,III