Drukuj
2-Quinolin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(Quinolin-2-yl)-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
PC0110-10G PC0110-5G PC0110-1G
APOSPC0110-10GEA 3030 PLN
APOSPC0110-10G APOSPC0110-5G APOSPC0110-1G
2-Quinolin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
2-Quinolin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Formuła: C₁₈H₁₄F₃NO
Temp. topnienia: 171…173 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03424493
Numer CAS: 496947-30-9