Drukuj
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl alcohol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)methanol
PC0109-1G PC0109-5G PC0109-25G
APOSPC0109-1GEA 145 PLN
APOSPC0109-1G APOSPC0109-5G APOSPC0109-25G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl alcohol
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl alcohol
Formuła: C₈H₈ClFO
MW: 174.6 g/mol
Temp. topnienia: 68…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631372
Numer CAS: 261762-84-9