Drukuj
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0108-1G PC0108-5G PC0108-10G
APOSPC0108-1GEA 174 PLN
APOSPC0108-1G APOSPC0108-5G APOSPC0108-10G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl alcohol
Formuła: C₈H₈ClFO
Temp. topnienia: 56…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631362
Numer CAS: 261762-83-8