Drukuj
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoylchloride, 6-Chloro-2-fluoro-3-toluoyl chloride, 6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzene-1-carbonyl chloride
PC0103-1G PC0103-5G PC0103-25G
APOSPC0103-1GEA 160 PLN
APOSPC0103-1G APOSPC0103-5G APOSPC0103-25G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoyl chloride 95%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoyl chloride
Formuła: C₈H₅Cl₂FO
Temp. Wrzenia: 110 °C/1mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631361
Numer CAS: 261762-81-6
Jednostka: 3265
ADR: 8,III