Drukuj
6-Chloro-2-fluoro-m-toluic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoic acid
PC0099-25G PC0099-5G PC0099-100G
APOSPC0099-25GEA 2090 PLN
APOSPC0099-25G APOSPC0099-5G APOSPC0099-100G
6-Chloro-2-fluoro-m-toluic acid 98%
6-Chloro-2-fluoro-m-toluic acid
Formuła: C₈H₆ClFO₂
MW: 188.59 g/mol
Temp. topnienia: 135…136 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631369
Numer CAS: 32890-90-7