Drukuj
2-Chloro-6-fluoro-m-toluic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzoic acid
PC0097-5G PC0097-1G PC0097-25G
APOSPC0097-5GEA 276 PLN
APOSPC0097-5G APOSPC0097-1G APOSPC0097-25G
2-Chloro-6-fluoro-m-toluic acid
2-Chloro-6-fluoro-m-toluic acid
Formuła: C₈H₆ClFO₂
MW: 188.59 g/mol
Temp. topnienia: 116…117 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631359
Numer CAS: 32890-89-4