Drukuj
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC0095-5G PC0095-1G
APOSPC0095-5GEA 487 PLN
APOSPC0095-5G APOSPC0095-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzamide 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzamide
Formuła: C₈H₇ClFNO
MW: 187.6 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631394
Numer CAS: 286474-60-0