Drukuj
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0094-25G PC0094-5G PC0094-1G
APOSPC0094-25GEA 1600 PLN
APOSPC0094-25G APOSPC0094-5G APOSPC0094-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formuła: C₈H₆ClFO
Temp. Wrzenia: 249 °C
Gęstość: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631370
Numer CAS: 286474-59-7