Drukuj
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-6-fluoro-3-tolylaldehyde, 2-Chloro-6-fluoro-m-tolylaldehyde, 2-Chloro-6-fluoro-m-tolualdehyde, 2-Chloro-6-fluoro-3-tolualdehyde
PC0093-25G PC0093-5G PC0093-1G
APOSPC0093-25GEA 1020 PLN
APOSPC0093-25G APOSPC0093-5G APOSPC0093-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzaldehyde 95%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formuła: C₈H₆ClFO
Temp. topnienia: 26…33 °C
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631360
Numer CAS: 104451-99-2