Drukuj
6-Chloro-2-fluoro-3-methylanisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC0091-5G PC0091-1G
APOSPC0091-5GEA 1020 PLN
APOSPC0091-5G APOSPC0091-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylanisole 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylanisole
Formuła: C₈H₈ClFO
Temp. Wrzenia: 66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631377
Numer CAS: 261762-80-5