Drukuj
2-Chloro-6-fluoro-3-methylanisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0090-10G PC0090-5G PC0090-1G
APOSPC0090-10GEA 946 PLN
APOSPC0090-10G APOSPC0090-5G APOSPC0090-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylanisole 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylanisole
Formuła: C₈H₈ClFO
MW: 174.60 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631367
Numer CAS: 261762-79-2