Drukuj
(Pentafluorophenoxy)acetyl chloride 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0088-1G PC0088-5G
APOSPC0088-1GEA 328 PLN
APOSPC0088-1G APOSPC0088-5G
(Pentafluorophenoxy)acetyl chloride 99%
(Pentafluorophenoxy)acetyl chloride
Formuła: C₈H₂ClF₅O₂
Temp. Wrzenia: 116…117 °C/20mmHg
Gęstość: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01320685
Numer CAS: 55502-53-9
Numer WE (dawny EINECS): 259-676-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,III