Drukuj
2-Chloro-4'-fluoropropiophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC0087-1G PC0087-5G
APOSPC0087-1GEA 545 PLN
APOSPC0087-1G APOSPC0087-5G
2-Chloro-4'-fluoropropiophenone 98%
2-Chloro-4'-fluoropropiophenone
Formuła: C₉H₈ClFO
Temp. Wrzenia: 71 °C/1mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00060275
Numer CAS: 81112-09-6