Drukuj
5-Chloro-2-fluoroanilina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0082-100G PC0082-25G PC0082-5G
APOSPC0082-100GEA 348 PLN
APOSPC0082-100G APOSPC0082-25G APOSPC0082-5G
5-Chloro-2-fluoroanilina 98%
5-Chloro-2-fluoroanilina
Formuła: C₆H₅ClFN
Temp. Wrzenia: 102…105 °C/20mmHg
Temp. topnienia: 20…22 °C
Gęstość: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00069416
Numer CAS: 2106-05-0
Numer WE (dawny EINECS): 218-284-1
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III