Drukuj
α-Bromo-3-chloro-4-fluorotoluene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Chloro-4-fluorobenzyl bromide, 4-(Bromomethyl)-2-chloro-1-fluorobenzene
PC0079-100G PC0079-25G
APOSPC0079-100GEA 545 PLN
APOSPC0079-100G APOSPC0079-25G
α-Bromo-3-chloro-4-fluorotoluene 97%
α-Bromo-3-chloro-4-fluorotoluene
Formuła: C₇H₅BrClF
MW: 223.47 g/mol
Temp. Wrzenia: 63…65 °C/0.6mmHg
Temp. topnienia: 37
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631551
Numer CAS: 192702-01-5
Jednostka: 3265
ADR: 8 II