Drukuj
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0075-5G PC0075-25G PC0075-50G
APOSPC0075-5GEA 174 PLN
APOSPC0075-5G APOSPC0075-25G APOSPC0075-50G
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene 97%
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene
Formuła: C₇H₅BrClF
Temp. Wrzenia: 65 °C/2mmHg
Gęstość: 1,654 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01631419
Numer CAS: 81778-09-8
Jednostka: 2924
ADR: 3+8,II