Drukuj
Kwas 2-fluorofenyloboronowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0073-100G PC0073-25G PC0073-500G
APOSPC0073-100GEA 592 PLN
APOSPC0073-100G APOSPC0073-25G APOSPC0073-500G
Kwas 2-fluorofenyloboronowy 97%
Formuła: C₆H₆BFO₂
Temp. topnienia: 101…118 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00674013
Numer CAS: 1993-03-9