Drukuj
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 6-(Trifluoromethyl)benzo[d]thiazol-2-amine
PC0072-1G PC0072-5G PC0072-10G
APOSPC0072-1GEA 182 PLN
APOSPC0072-1G APOSPC0072-5G APOSPC0072-10G
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole 98%
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole
Formuła: C₈H₅F₃N₂S
Temp. topnienia: 120…124 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00269597
Numer CAS: 777-12-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III