Drukuj
α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Bromomethyl)-2-chloro-4-fluorobenzene, 2-Chloro-4-fluorobenzyl bromide
PC0070-100G PC0070-10G PC0070-25G
APOSPC0070-100GEA 363 PLN
APOSPC0070-100G APOSPC0070-10G APOSPC0070-25G
α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluen 98%
α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluen
Formuła: C₇H₅BrClF
Temp. Wrzenia: 97…99 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 33…39 °C
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236025
Numer CAS: 45767-66-6
Jednostka: 3261
ADR: 8,II