Drukuj
3,5-Bis(trifluoromethyl)-N-(bromoacetyl)aniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0069-1G PC0069-250MG
APOSPC0069-1GEA 319 PLN
APOSPC0069-1G APOSPC0069-250MG
3,5-Bis(trifluoromethyl)-N-(bromoacetyl)aniline 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-N-(bromoacetyl)aniline
Formuła: C₁₀H₆BrF₆NO
Temp. topnienia: 100…101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00662315
Numer CAS: 99468-72-1