Drukuj
3-Chloro-5-fluorobenzaldehyd 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0067-1G PC0067-25G PC0067-5G
APOSPC0067-1GEA 110 PLN
APOSPC0067-1G APOSPC0067-25G APOSPC0067-5G
3-Chloro-5-fluorobenzaldehyd 97%
3-Chloro-5-fluorobenzaldehyd
Formuła: C₇H₄ClFO
Temp. topnienia: 38…42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02261734
Numer CAS: 90390-49-1