Drukuj
2-Bromo-6-fluorotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0066-100G PC0066-25G PC0066-500G
APOSPC0066-100GEA 406 PLN
APOSPC0066-100G APOSPC0066-25G APOSPC0066-500G
2-Bromo-6-fluorotoluene 98%
2-Bromo-6-fluorotoluene
Formuła: C₇H₆BrF
Temp. Wrzenia: 180 °C
Gęstość: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051438
Numer CAS: 1422-54-4