Drukuj
3-Fluoro-4-toluoyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride, 3-Fluoro-4-methylbenzene-1-carbonyl chloride
PC0065-5G PC0065-25G
APOSPC0065-5GEA 189 PLN
APOSPC0065-5G APOSPC0065-25G
3-Fluoro-4-toluoyl chloride 98%
3-Fluoro-4-toluoyl chloride
Formuła: C₈H₆ClFO
Temp. Wrzenia: 216 °C
Gęstość: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00671774
Numer CAS: 59189-97-8
Jednostka: 3265
ADR: 8,II