Drukuj
5-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0063-1G PC0063-5G
APOSPC0063-1GEA 174 PLN
APOSPC0063-1G APOSPC0063-5G
5-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol 97%
5-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formuła: C₇H₆ClFO
MW: 160.58 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631436
Numer CAS: 188723-58-2