Drukuj
3-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0060-1G PC0060-5G
APOSPC0060-1GEA 145 PLN
APOSPC0060-1G APOSPC0060-5G
3-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol 97%
3-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formuła: C₇H₆ClFO
MW: 160.58 g/mol
Temp. topnienia: 39…41 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631549
Numer CAS: 261723-30-2