Drukuj
2-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0057-1G PC0057-5G PC0057-25G
APOSPC0057-1GEA 110 PLN
APOSPC0057-1G APOSPC0057-5G APOSPC0057-25G
2-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol 97%
2-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol
Formuła: C₇H₆ClFO
MW: 160.58 g/mol
Temp. topnienia: 68…72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631418
Numer CAS: 261762-59-8