Drukuj
Alkohol 2-chloro-4-fluorobenzylowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0048-25G PC0048-5G PC0048-100G
APOSPC0048-25GEA 342 PLN
APOSPC0048-25G APOSPC0048-5G APOSPC0048-100G
Alkohol 2-chloro-4-fluorobenzylowy 98%
Alkohol 2-chloro-4-fluorobenzylowy
Formuła: C₇H₆ClFO
Temp. topnienia: 44…46 °C
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236024
Numer CAS: 208186-84-9