Drukuj
5-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0047-25G PC0047-5G PC0047-100G
APOSPC0047-25GEA 327 PLN
APOSPC0047-25G APOSPC0047-5G APOSPC0047-100G
5-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride 97%
5-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Formuła: C₇H₃Cl₂FO
Temp. Wrzenia: 217…218 °C
Gęstość: 1,459 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631433
Numer CAS: 394-29-6
Jednostka: 3265
ADR: 8,III