Drukuj
3-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0044-1G PC0044-25G PC0044-5G
APOSPC0044-1GEA 110 PLN
APOSPC0044-1G APOSPC0044-25G APOSPC0044-5G
3-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride 97%
3-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Formuła: C₇H₃Cl₂FO
Temp. Wrzenia: 202…203 °C
Gęstość: 1,451 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631548
Numer CAS: 85345-76-2
Jednostka: 2920
ADR: 8+3,II