Drukuj
5-[5-(Trifluoromethyl)isoxazol-3-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC0042-1G PC0042-2.5G PC0042-5G
APOSPC0042-1GEA 348 PLN
APOSPC0042-1G APOSPC0042-2.5G APOSPC0042-5G
5-[5-(Trifluoromethyl)isoxazol-3-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride 97%
5-[5-(Trifluoromethyl)isoxazol-3-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride
Formuła: C₈H₃ClF₃NO₃S₂
Temp. topnienia: 106…111 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00831001
Numer CAS: 229956-98-3
Jednostka: 1759
ADR: 8,III