Drukuj
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0039-10G PC0039-1G PC0039-5G
APOSPC0039-10GEA 319 PLN
APOSPC0039-10G APOSPC0039-1G APOSPC0039-5G
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid 97%
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid
Formuła: C₁₁H₁₁FO₄
MW: 226.20 g/mol
Temp. topnienia: 169…173 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00020538
Numer CAS: 347-63-7