Drukuj
2-Bromo-4,6-difluoroanisole 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC0038-100G PC0038-25G PC0038-500G
APOSPC0038-100GEA 580 PLN
APOSPC0038-100G APOSPC0038-25G APOSPC0038-500G
2-Bromo-4,6-difluoroanisole 99%
2-Bromo-4,6-difluoroanisole
Formuła: C₇H₅BrF₂O
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070754
Numer CAS: 202865-59-6